Learn More
Rabbit anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, R&D Systems™
Codice prodotto. 18262943 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
Dimensione della confezione:
2mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18262943 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18262943 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP260669
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00€
    295.05€ / 2mg
    Risparmia 16.95€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-10-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Goat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG (H+L)
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 2.1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:10000-1:60000, ELISA 1:50000-1:100000, Immunohistochemistry 1:1000-1:5000
Formulazione 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free with 0.05% Sodium Azide
Simboli geni IGHG
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Goat IgG whole molecule
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 2 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secondario Secondary
Test di specificità Prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Goat IgG coupled to agarose. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-Rabbit Serum, Goat IgG and Goat Serum.
Target Species Goat
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus