missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabbit anti-Goat IgM (H+L) Secondary Antibody, R&D Systems™

Codice prodotto. 18695787 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18695787 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18695787 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP269654
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    689.00€
    651.00€ / 10mg
    Risparmia 38.00€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

IgM (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgM (H+L) in Goat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene IgM (H+L)
Applicazioni Western Blot, ELISA, Dot Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione LYOPH
Coniugato Unconjugated
Formulazione Lyophilized from PBS (pH 7.2)
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Purified normal IgM isolated from pooled goat serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure.
Metodo di purificazione Ion exchange chromatography
Quantità 10 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primario o secondario Secondary
Ricostituzione Reconstitute by by adding 1 mL sterile distilled water, spun down to remove insoluble particles, divided into small aliquots, frozen and stored at or below -20C.
Target Species Goat
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Lyophilized
Linea di prodotti Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.