Learn More
Rabbit anti-Human IgG F(ab')2 Secondary Antibody, FITC, R&D Systems™
Codice prodotto. 30227008 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mL
Dimensione della confezione:
0.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30227008 0.5 mL 0.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30227008 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP172785F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.16€
    414.75€ / 0.5mL
    Risparmia 46.41€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
IgG F(ab')2 Polyclonal specifically detects IgG F(ab')2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG F(ab')2
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato FITC
Formulazione PBS
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Rabbit anti-Human IgG F(ab)2 Secondary Antibody (Pre-adsorbed)was produced in rabbit by repeated immunization with human IgG F(ab')2 fragment.
Metodo di purificazione Multi-step
Quantità 0.5 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Secondary
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus