Learn More
Rabbit anti-Human IgG, Whole Molecule Polyclonal Secondary Antibody, HRP, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11443786 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mL
Dimensione della confezione:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11443786 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11443786 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0855221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.00€
    289.80€ / 2mL
    Risparmia 15.20€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human
Specifica
Antigene IgG, Whole Molecule
Classificazione Polyclonal
Coniugato HRP
Specie ospite Rabbit
Quantità 2 mL
Primario o secondario Secondary
Target Species Human
Forma Purified
Isotype IgG