Learn More
Rabbit anti-Human IgG, Whole Molecule Polyclonal Secondary Antibody, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11493656 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mL
Dimensione della confezione:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493656 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11493656 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0855008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00€
    246.75€ / 2mL
    Risparmia 13.25€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Host Species: Rabbit
Species Reactivity: Hu
Immunostaining
Specifica
Antigene Human IgG
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Specie ospite Rabbit
Quantità 2 mL
Primario o secondario Secondary
Target Species Human
Forma Lyophilized