Learn More
Rabbit anti-Human IgG, Whole Molecule Polyclonal Secondary Antibody, MP Biomedicals
Product Code. 11493656 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
2 mL
Unit Size:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11493656 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11493656 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0855008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00€
    246.75€ / 2mL
    Risparmia 13.25€
    5% Sconto
 Restricted Item
Spedizione stimata: 30-11-2026
Host Species: Rabbit
Species Reactivity: Hu
Immunostaining
Spezifikation
Antigen Human IgG
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
Quantity 2 mL
Primary or Secondary Secondary
Target Species Human
Form Lyophilized
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.