missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL21 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Codice prodotto. 16010207
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16010207 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16010207 Fornitore Abnova N. del fornitore PAB12867.100ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of IL21.

Specifica

Antigene IL21
Applicazioni Immunocytochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Descrizione Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of IL21.
Diluizione Western Blot (0.5-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulazione In PBS (0.02% sodium azide)
Gene IL21
Alias gene IL-21/Za11
Simboli geni IL21
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthetic peptide corresponding to internal region of human IL21.
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 59067
Test di specificità An approximately 18 KDa band can be detected.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C for three months. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Forma Liquid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.