Learn More
Rabbit anti-Llama IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18458117 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mL
Dimensione della confezione:
0.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18458117 0.5 mL 0.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18458117 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP260696G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.00€
    567.00€ / 0.5mL
    Risparmia 33.00€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Llama samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG (H+L)
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 488
Diluizione Western Blot : 1:30000
Formulazione 50mM Sodium Borate
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Purified Llama IgG
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.5 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Epitope Tags, Immunology
Primario o secondario Secondary
Target Species Llama
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified