Learn More
Rabbit anti-Mouse IgG F(ab')2 Secondary Antibody, HRP (Pre-adsorbed), R&D Systems™
Codice prodotto. 18212464 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18212464 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18212464 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP173695
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    470.32€
    422.10€ / 1mg
    Risparmia 48.22€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
IgG F(ab')2 Polyclonal specifically detects IgG F(ab')2 in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG F(ab')2
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione LYOPH
Coniugato HRP
Diluizione Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:16000, Immunohistochemistry 1:500 - 1:2000
Alias gene immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker)
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Mouse IgG F(ab')2 fragment
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Secondary
Test di specificità No reaction was observed against Mouse IgG F(c) or Human Serum Proteins.
Ricostituzione Reconstitute with 1.0 ml deionized water (or equivalent).
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus
For Research Use Only