Learn More
Rabbit anti-Mouse IgG1 Secondary Antibody (20) [HRP], Novus Biologicals™
Codice prodotto. 30281477 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30281477 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30281477 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP343768H
Rabbit Monoclonal Antibody
IgG1 Monoclonal antibody specifically detects IgG1 in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG1
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 20
Coniugato HRP
Diluizione ELISA
Formulazione PBS
Alias gene IgG1, Igh-4, RGD1359539, VH7183
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant Mouse IgG1 Fc Protein
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Secondary
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG