Learn More
Rabbit anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC, R&D Systems™
Codice prodotto. 30232173 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mL
Dimensione della confezione:
0.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30232173 0.5 mL 0.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30232173 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP260688F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    396.01€
    352.80€ / 0.5mL
    Risparmia 43.21€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG (H+L)
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato FITC
Formulazione PBS
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Rat IgG whole molecule
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.5 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secondario Secondary
Target Species Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus