Learn More
Invitrogen™ Rabbit anti-Sheep IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC
Descrizione
Concentration may vary slightly from lot-to-lot, see lot-specific datasheet for exact concentration. Product # 31627 has been successfully used in Western blot, IF, ICC, IHC, IP and FACS applications. Product # 31627 reacts with whole molecule sheep IgG. It also reacts with the light chains of other sheep immunoglobulins. No antibody was detected against non-immunoglobulin serum proteins. However, this antibody may cross-react with immunoglobulins from other species. Store product at 4°C until opened. To extend the shelf-life of this product, add an equal volume of glycerol to make a final concentration of approximately 50% glycerol and store at -20°C. Fluorophore: Fluorescein-5-isothiocyanate (FITC-isomer 1) Amax = 492 nm; Emax = 520 nm Fluorophore/Protein: 9.1 μg/mg; 3.4 moles FITC per mole IgG Reconstitute with 1.1 mL of distilled water (1.5 mg/mL after restoration). Country of Origin: USA.
Specifica
Specifica
| Antigene | Sheep IgG (H+L) |
| Applicazioni | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | 1.5 mg/mL |
| Coniugato | FITC |
| Formulazione | PBS with 15mg/mL BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.6 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Metodo di purificazione | Antigen affinity chromatography |
| Quantità | 1.5 mg |
| Status giuridico | RUO |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Rabbit anti-Sheep IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium azide