Learn More
Rabbit IgG Horseradish Peroxidase-conjugated Antibody, R&D Systems™
Codice prodotto. 18189730
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18189730 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18189730 Fornitore R&D Systems N. del fornitore HAF008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.35€
    268.80€ / 1mL
    Risparmia 33.55€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Goat Polyclonal Antibody has been used in 72 publications
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG
Applicazioni Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato HRP
Diluizione Western Blot
Alias gene Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Simboli geni IGHG1
Specie ospite Goat
Immunogeno Rabbit IgG
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Secondary
ID gene (immissione) 3500
Test di specificità Detects rabbit IgG heavy and light chains in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 5% cross-reactivity with human IgG, mouse IgG, and chicken IgY is observed.
Target Species Rabbit
Content And Storage Do not freeze. 6 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Product Type Antibody
Isotype IgG
Linea di prodotti R&D Systems