missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RABEP2 Mouse anti-Human, Rat, Clone: 1A4A4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | RABEP2 |
---|---|
Clone | 1A4A4 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16807095
|
Proteintech
60125-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16897085
|
Proteintech
60125-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
RABEP2, also named as RABPT5B, plays a role in membrane trafficking and in homotypic early endosome fusion. It has two isoforms with MW 59-63 kDa.Specifica
RABEP2 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
FRA, Rabaptin 5beta, RABEP2, RABPT5B | |
RABEP2 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1A4A4 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Rat | |
Q62835, Q9H5N1 | |
79874, 80754 | |
RABEP2 Fusion Protein Ag6197 | |
Primary | |
-20°C | |
RABEP2 |