Learn More
RABEPK/p40 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1E11A3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene RABEPK/p40
Clone 1E11A3
Concentrazione 1 mg/mL
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16808675
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66622-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16898665
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66622-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
The protein encoded by this gene is a cytokine that acts as a regulator of a variety of hematopoietic cells. This cytokine stimulates cell proliferation and prevents apoptosis. It functions through the interleukin 9 receptor (IL9R), which activates different signal transducer and activator (STAT) proteins and thus connects this cytokine to various biological processes. The gene encoding this cytokine has been identified as a candidate gene for asthma. Genetic studies on a mouse model of asthma demonstrated that this cytokine is a determining factor in the pathogenesis of bronchial hyperresponsiveness.
Specifica
Specifica
RABEPK/p40
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
40 kDa Rab9 effector protein, p40, RAB9P40, RABEPK
Rabepk
IgG1
Protein G
Antibody
1E11A3
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
Q4V8F4, Q7Z6M1, Q8VCH5
10244, 227746, 296649
RABEPK/p40 Fusion Protein Ag7796
Primary
-20°C
RABEPK
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates