Learn More
Rabeprazole N-Oxide, Mikromol™
Codice prodotto. 30051873
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051873 25 mg 25mg
18023310 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30051873 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0618.040025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Rabeprazole N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Rabeprazole N-Oxide
CAS 924663-38-7
Nomi componenti o analita Rabeprazole N-Oxide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C18 H21 N3 O4 S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Rabeprazole N-Oxide, Rabeprazole Sodium Imp. D (EP), Rabeprazole Imp. D (EP), Rabeprazole USP Related Compound B, Rabeprazole USP RC B, Rabeprazole Related Compound B, Rabeprazole Sodium Impurity D, Rabeprazole Impurity D
InChI Formula InChI=1S/C18H21N3O4S/c1-13-16(21(22)9-8-17(13)25-11-5-10-24-2)12-26(23)18-19-14-6-3-4-7-15(14)20-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,19,20)
SMILES COCCCOc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C
IUPAC Name 2-[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
Molecular Weight (g/mol) 375.44
Quantità 25 mg
Peso formulazione 375.1253 g/mol