Learn More
Rabeprazole sodium, MedChemExpress
Descrizione
Rabeprazole sodium (LY307640 sodium) is a second-generation proton pump inhibitor (PPI) that irreversibly inactivates gastric H+/K+-ATPase. Rabeprazole sodium induces apoptosis. Rabeprazole sodium acts as an uridine nucleoside ribohydrolase (UNH) inhibitor with an IC50 of 0.3 μM. Rabeprazole sodium can be used for the research of gastric ulcerations and gastroesophageal reflux.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Rabeprazole sodium |
| CAS | 117976-90-6 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C18H20N3NaO3S |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | LY307640 sodium |
| Informazioni di solubilità | H2O : ≥ 100 mg/mL (262.18 mM) ∣DMSO : ≥ 48 mg/mL (125.85 mM) |
| SMILES | O=S(C1=NC2=CC=CC=C2N1[Na])CC3=NC=CC(OCCCOC)=C3C |
| Molecular Weight (g/mol) | 381.42 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only