Learn More
Rabeprazole Sodium, Mikromol™
Descrizione
Rabeprazole Sodium
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Rabeprazole Sodium |
| CAS | 117976-90-6 |
| Nomi componenti o analita | Rabeprazole Sodium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C18 H20 N3 O3 S . Na |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 1H-Benzimidazole, 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, sodium salt (1:1), 1H-Benzimidazole, 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, sodium salt (9CI), 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt, Aciphex, E 3810, LY 307640 sodium, Pariet, Pariprazole, Pepcia, Rabeprazole sodium, Rabicip, Razo, Rabeprazole Sodium Imp. B (EP), Rabeprazole Imp. B (EP), Rabeprazole USP Related Compound E, Rabeprazole USP RC E |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H20N3O3S.Na/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18;/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3;/q-1;+1 |
| SMILES | [Na+].COCCCOc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccccc3[n-]2)c1C |
| IUPAC Name | sodium;2-[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methylsulfinyl]benzimidazol-1-ide |
| Vedi altri risultati |