Learn More
Rabeprazole sodium salt, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17710689 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17710689 5 g 5g
17700689 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17710689 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 470020050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico Rabeprazole sodium salt
CAS 117976-90-6
Quantità 5 g
Solubilità Soluble in chloroform, ethanol, ethylacetate, methanol; inSoluble in ether, hexane
Punto di fusione 145°C to 155°C
Shipping Condition No special requirements
Linea di prodotti Life science
Formula molecolare C18 H20 N3 Na O3 S
Forma fisica Powder
Colore White to Yellow to Beige
Purezza ≥97.5%