Learn More
Rabeprazole Sulfone N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30412096
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30412096 10 mg
30413109 25 mg
30419293 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30412096 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR07051510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 924663-37-6
Formula molecolare C18 H21 N3 O5 S
Molecular Weight (g/mol) 391.44
Sinonimo Rabeprazole Sulphone N-Oxide, 1H-Benzimidazole, 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxido-2-pyridinyl]methyl]sulfonyl]-, 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxido-2-pyridinyl]methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole, Rabeprazole sulfone N-oxide
IUPAC Name 2-[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl]methylsulfonyl]-1H-benzimidazole
SMILES COCCCOc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C
Specifica
Materiale o nome chimico Rabeprazole Sulfone N-Oxide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H21N3O5S/c1-13-16(21(22)9-8-17(13)26-11-5-10-25-2)12-27(23,24)18-19-14-6-3-4-7-15(14)20-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,19,20)
Peso formulazione 391.1202
Percent Purity >95%