Learn More
Rabeprazole Sulphone N-Oxide, Mikromol™
Codice prodotto. 30457875
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457875 4 x 25 mg 100mg
30051817 25 mg 25mg
17923836 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30457875 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0618.0500254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Rabeprazole Sulphone N-Oxide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Rabeprazole Sulfone N-Oxide
CAS 924663-37-6
Nomi componenti o analita Rabeprazole Sulfone N-Oxide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C18 H21 N3 O5 S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Rabeprazole Sulphone N-Oxide, Rabeprazole Sodium Imp. I (EP), Rabeprazole Imp. I (EP), Rabeprazole Sodium Impurity I, Rabeprazole Impurity I
InChI Formula InChI=1S/C18H21N3O5S/c1-13-16(21(22)9-8-17(13)26-11-5-10-25-2)12-27(23,24)18-19-14-6-3-4-7-15(14)20-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,19,20)
Tipo di soluzione Neat
SMILES COCCCOc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C
IUPAC Name 2-[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl]methylsulfonyl]-1H-benzimidazole
Molecular Weight (g/mol) 391.44
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 391.1202 g/mol