Learn More
rac 1,4-Benzodioxane-2-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30328954
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30328954 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30328954 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB1987001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid
CAS 3663-80-7
Formula molecolare C9 H8 O4
Quantità 1 g
Sinonimo (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid, Doxazosin Mesilate Imp. A (EP)
InChI Formula InChI=1S/C9H8O4/c10-9(11)8-5-12-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)C1COc2ccccc2O1
IUPAC Name 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Peso formulazione 180.0423