Learn More
rac-1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, TRC
Codice prodotto. 30404729
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30404729 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30404729 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF595710500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico rac-1-(4-Fluoro-phenyl)-1,3-dihydro-isobezofuran-5-carbonitr
CAS 64169-67-1
Formula molecolare C15 H10 F N O
Quantità 500 mg
Sinonimo 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile, 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, 1-(4-Fluorophenyl)-5-cyanophthalan, 5-Cyano-1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran, LU 17-046
InChI Formula InChI=1S/C15H10FNO/c16-13-4-2-11(3-5-13)15-14-6-1-10(8-17)7-12(14)9-18-15/h1-7,15H,9H2
SMILES Fc1ccc(cc1)C2OCc3cc(ccc23)C#N
IUPAC Name 1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 239.24
Peso formulazione 239.0746