Learn More
rac 1-Oleoyl-3-chloropropanediol, TRC
Codice prodotto. 30137418
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137418 50 mg 50mg
30133743 25 mg 25mg
17988974 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137418 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO52680050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10311-82-7
Formula molecolare C21 H39 Cl O3
Molecular Weight (g/mol) 374.99
Sinonimo 9-Octadecenoic acid (Z)-, 3-chloro-2-hydroxypropyl ester, Oleic acid, 3-chloro-2-hydroxypropyl ester (7CI,8CI), 1,2-Propanediol, 3-chloro-, 1-oleate (8CI), 3-Chloro-1,2-propanediol 1-oleate, 3-Chloro-1,2-propanediol, 1-monooleate
IUPAC Name (3-chloro-2-hydroxypropyl) (Z)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Oleoyl-3-chloropropanediol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H39ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Peso formulazione 374.2588
Percent Purity >95%