Learn More
rac 1-Oleoyl Glycerol-d5, TRC
Codice prodotto. 30414602
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30414602 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30414602 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO52798225MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-10-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Oleoyl Glycerol-d5
CAS 565183-24-6
Formula molecolare C21 D5 H35 O4
Quantità 25 mg
Sinonimo 9-Octadecenoic acid (9Z)-, 2,3-dihydroxypropyl-1,1,2,3,3-d5 ester (9CI, ACI), 2,3-Dihydroxypropyl-1,1,2,3,3-d5 (9Z)-9-octadecenoate (ACI), (±)-Glyceryl-1,1,2,3,3-d5 1-Monooleate, (9Z)-9-Octadecenoic acid 2,3-dihydroxypropyl-1,1,2,3,3-d5 ester, α-Glyceryl-d5 monooloeate, α-Monoolein-d5, Glyceryl 1-Monooleate-D5 (glyceryl-D5)
InChI Formula InChI=1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/i18D2,19D2,20D
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
IUPAC Name (1,1,2,3,3-pentadeuterio-2,3-dihydroxypropyl) (Z)-octadec-9-enoate
Molecular Weight (g/mol) 361.5707
Peso formulazione 361.324 g/mol
Percent Purity >95% (HPLC)