Learn More
rac 1-Phenyl-2-oxo-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | rac 1-Phenyl-2-oxo-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane |
| CAS | 96847-52-8 |
| Formula molecolare | C11H10O2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | (+/-)-2-Oxo-1-phenyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane, (1R,5S)-rel-2-Oxo-1-phenyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H10O2/c12-10-11(6-9(11)7-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2/t9?,11-/m0/s1 |
| SMILES | O=C1OCC2C[C@@]12c3ccccc3 |
| IUPAC Name | (1R)-1-phenyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 174.2 |
| Peso formulazione | 174.0681 |