Learn More
rac-11-Deoxy-8(12)-dehydro Misoprostol, TRC
Codice prodotto. 18023750
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18023750 1 mg 1mg
18063240 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18023750 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2326301MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1331639-92-9
Formula molecolare C22 H36 O4
Molecular Weight (g/mol) 364.5188
Sinonimo (±)-16-Hydroxy-16-methyl-9-oxoprosta-8(12),13-dien-1-oic Acid Methyl Ester, Methyl 7-[2-[4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl]-5-oxo-1-cyclopentenyl]heptanoate, (13E)-(+/-)-16-Hydroxy-16-methyl-9-oxoprosta-8(12),13-dien-1-oic Acid Methyl Ester, rac-Misoprostol B1
IUPAC Name methyl 7-[2-(4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl)-5-oxocyclopenten-1-yl]heptanoate
SMILES CCCCC(C)(O)CC=CC1=C(CCCCCCC(=O)OC)C(=O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico rac-11-Deoxy-8(12)-dehydro Misoprostol
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H36O4/c1-4-5-16-22(2,25)17-10-11-18-14-15-20(23)19(18)12-8-6-7-9-13-21(24)26-3/h10-11,25H,4-9,12-17H2,1-3H3
Peso formulazione 364.2614