Learn More
rac-2,3-Dimercaptosuccinic Acid, TRC
Codice prodotto. 30384300
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30384300 5 mg 5mg
30371277 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30384300 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD5556205MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico rac-2,3-Dimercaptosuccinic Acid
CAS 10008-75-0
Formula molecolare C4H6O4S2
Quantità 5 mg
Sinonimo DL-2,3-Dimercaptosuccinic Acid, DL-Dimercaptosuccinic Acid, rac-Dimercaptosuccinic Acid
InChI Formula InChI=1S/C4H6O4S2/c5-3(6)1(9)2(10)4(7)8/h1-2,9-10H,(H,5,6)(H,7,8)/t1-,2-/m0/s1
SMILES S[C@H](C(O)=O)[C@H](S)C(O)=O
IUPAC Name (2R,3R)-2,3-dimercaptosuccinic acid
Molecular Weight (g/mol) 182.22
Peso formulazione 181.97