Learn More
rac-2,3-Dimercaptosuccinic Acid, TRC
Codice prodotto. 30380248
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30380248 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30380248 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD55562050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico rac-2,3-Dimercaptosuccinic Acid
CAS 10008-75-0
Formula molecolare C4H6O4S2
Quantità 50 mg
Sinonimo DL-2,3-Dimercaptosuccinic Acid, DL-Dimercaptosuccinic Acid, rac-Dimercaptosuccinic Acid
InChI Formula InChI=1S/C4H6O4S2/c5-3(6)1(9)2(10)4(7)8/h1-2,9-10H,(H,5,6)(H,7,8)/t1-,2-/m0/s1
SMILES S[C@H](C(O)=O)[C@H](S)C(O)=O
IUPAC Name (2R,3R)-2,3-dimercaptosuccinic acid
Molecular Weight (g/mol) 182.22
Peso formulazione 181.97