Learn More
rac 2-Chloro Nicotine, TRC
Codice prodotto. 30138062
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138062 25 mg 25mg
30138005 5 mg 5mg
30009658 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138062 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC38056525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 871894-35-8
Formula molecolare C10H13ClN2
Molecular Weight (g/mol) 196.68
Sinonimo 2-Chloro-3-(tetrahydro-1-methyl-2-pyrryl)pyridine, 2-Chloro-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine
IUPAC Name 2-chloro-3-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridine
SMILES Fc1cc2[C@@H]3[C@@H](CC=C3)C(Nc2c(F)c1)c4cnccc4
Specifica
Materiale o nome chimico rac 2-Chloro Nicotine
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H13ClN2/c1-13-7-3-5-9(13)8-4-2-6-12-10(8)11/h2,4,6,9H,3,5,7H2,1H3
Peso formulazione 196.0767