Learn More
rac-3-Hexadecanamido-2-methoxypropan-1-ol Phosphocholine Monohydrate, TRC
Codice prodotto. 30402061
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30402061 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30402061 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH2935005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico rac-3-Hexadecanamido-2-methoxypropan-1-ol Phosphocholine
CAS 163751-35-7
Formula molecolare C25 H51 N2 O6 P . H2 O
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C25H51N2O6P.H2O/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(28)26-22-24(31-5)23-33-34(29,30)32-21-20-27(2,3)4;/h24H,6-13,15-23H2,1-5H3,(H-,26,28,29,30);1H2
SMILES O.CCCCCCCCC[C]CCCCCC(=O)NCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC
IUPAC Name [3-(hexadecanoylamino)-2-methoxypropyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 524.671
Peso formulazione 524.359