Learn More
rac 3-Hydroxy-3-mercaptomethylquinuclidine, TRC
Codice prodotto. 30402422
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30402422 250 mg -
30407130 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30402422 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH945735250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107220-26-8
Formula molecolare C8 H15 N O S
Molecular Weight (g/mol) 173.28
Sinonimo 3-(Mercaptomethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, Cevimeline Impurity
IUPAC Name 3-(sulfanylmethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol
SMILES OC1(CS)CN2CCC1CC2
Specifica
Materiale o nome chimico rac 3-Hydroxy-3-mercaptomethylquinuclidine
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H15NOS/c10-8(6-11)5-9-3-1-7(8)2-4-9/h7,10-11H,1-6H2
Peso formulazione 173.0874