Learn More
rac 3-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 17998574
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17998574 10 g 10g
17938494 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17998574 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH83302010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 150-83-4
Formula molecolare C4H7NaO3
Molecular Weight (g/mol) 126.09
Sinonimo 3-Hydroxybutanoic Acid Sodium Salt, 3-Hydroxybutyric Acid Monosodium Salt, DL-β-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt, Sodium 3-Hydroxybutyrate, Sodium Dl-β-hydroxybutyrate, Sodium β-Hydroxybutyrate, β-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt;
SMILES [Na+].CC(O)CC(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico rac 3-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt (BHB)
Quantità 10 g