Learn More
rac-3-Hydroxypentanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30134552
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134552 500 mg 500mg
30012721 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134552 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH949470500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10237-77-1
Formula molecolare C5 H10 O3
Molecular Weight (g/mol) 118.13
Sinonimo Pentanoic acid, 3-hydroxy-, Valeric acid, 3-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 3-Hydroxypentanoic acid, (±)-3-Hydroxypentanoic acid, 3-Hydroxy-n-valeric acid, 3-Hydroxyvaleric acid, β-Hydroxy-n-valeric acid, β-Hydroxyvaleric acid
IUPAC Name 3-hydroxypentanoic acid
SMILES CCC(O)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico rac-3-Hydroxypentanoic Acid
Note sul grado di purezza GC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H10O3/c1-2-4(6)3-5(7)8/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
Peso formulazione 118.063
Percent Purity >95%