Learn More
rac 4-Hydroxy 3,4-Dihydro-1(2H)-isoquinolinone, TRC
Codice prodotto. 30392324
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30392324 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30392324 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH943560250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico rac-3-Hydroxyisoindolin-1-on
CAS 23206-20-4
Formula molecolare C9 H9 N O2
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H9NO2/c11-8-5-10-9(12)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-4,8,11H,5H2,(H,10,12)
SMILES OC1CNC(=O)c2ccccc12
IUPAC Name 4-hydroxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Molecular Weight (g/mol) 163.17
Peso formulazione 163.0633