Learn More
rac-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | rac-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 99199-61-8 |
| Formula molecolare | C12H13FO3 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | Ethyl 6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylate |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H13FO3/c1-2-15-12(14)11-5-3-8-7-9(13)4-6-10(8)16-11/h4,6-7,11H,2-3,5H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1CCc2cc(F)ccc2O1 |
| IUPAC Name | ethyl 6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromene-2-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 224.23 |
| Peso formulazione | 224.0849 |