Learn More
rac-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30390140
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30390140 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30390140 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF591015250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico rac-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 874649-82-8
Formula molecolare C11H11FO3
Quantità 250 mg
Sinonimo Methyl 6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylate
InChI Formula InChI=1S/C11H11FO3/c1-14-11(13)10-4-2-7-6-8(12)3-5-9(7)15-10/h3,5-6,10H,2,4H2,1H3
SMILES COC(=O)C1CCc2cc(F)ccc2O1
IUPAC Name methyl 6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromene-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 210.2
Peso formulazione 210.0692