Learn More
rac-Benzilonium Bromide, TRC
Codice prodotto. 30338228
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30338228 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30338228 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB19700010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico rac-Benzilonium Bromide
CAS 1050-48-2
Formula molecolare C22H28BrNO3
Quantità 10 mg
Sinonimo 1,1-Diethyl-3-[(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxy]pyrrolidinium Bromide, 1-Ethyl-3-pyrrolidinyl Benzilate Ethylbromide, C.I. 379, Minelcin, Minelco, Minelsin, N-Ethyl-3-pyrrolidinyl benzilate ethylbromide, NSC 107530, Ortyn, Ortyn retard, PU 239, Partyn, Pirbenina, Portyn, Pyrbenine, Ulcoban
InChI Formula InChI=1S/C22H28NO3.BrH/c1-3-23(4-2)16-15-20(17-23)26-21(24)22(25,18-11-7-5-8-12-18)19-13-9-6-10-14-19;/h5-14,20,25H,3-4,15-17H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CC[N+]1(CC)CCC(C1)OC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC Name (1,1-diethylpyrrolidin-1-ium-3-yl) 2-hydroxy-2,2-diphenylacetate;bromide
Molecular Weight (g/mol) 434.37
Peso formulazione 433.1253