Learn More
rac cis-3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-1-(4-nitrophenyl)cyclopentanecarbonitrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | rac cis-3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-1-(4-nitrophenyl)cyclopentanecarbonitrile |
| CAS | 2514635-90-4 |
| Formula molecolare | C18 H26 N2 O3 Si |
| Quantità | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H26N2O3Si/c1-17(2,3)24(4,5)23-16-10-11-18(12-16,13-19)14-6-8-15(9-7-14)20(21)22/h6-9,16H,10-12H2,1-5H3/t16-,18+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@@H]1CC[C@](C1)(C#N)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | (1R,3R)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-1-(4-nitrophenyl)cyclopentane-1-carbonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 346.496 |
| Peso formulazione | 346.171 |