Learn More
rac cis-Loxoprofen-d3 Alcohol, TRC
Codice prodotto. 30466474
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30466474 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30466474 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL47291225MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico rac cis-Loxoprofen-d3 Alcohol
CAS 2508138-40-5
Formula molecolare C15H17D3O3
Quantità 25 mg
Sinonimo rel-4-[[(1R,2R)-2-Hydroxycyclopentyl]methyl]-α-methylbenzeneacetic-d3 Acid
InChI Formula InChI=1S/C15H20O3/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16/h5-8,10,13-14,16H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18)/t10?,13-,14-/m1/s1/i4D2,13D
SMILES O[C@@H]1C([2H])([2H])CC[C@]1([2H])CC2=CC=C(C(C)C(O)=O)C=C2
IUPAC Name 2-(4-(((1R,2R)-2-hydroxycyclopentyl-1,3,3-d3)methyl)phenyl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 251.34
Peso formulazione 251.16