Learn More
rac-Citronellal (>90%), TRC
Codice prodotto. 30137137
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137137 50 g 50g
30132948 100 g 100g
17950535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137137 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC52502050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-23-0
Formula molecolare C10 H18 O
Molecular Weight (g/mol) 154.25
Sinonimo 6-Octenal, 3,7-dimethyl-, 3,7-Dimethyl-6-octenal, (±)-Citronellal, 2,3-Dihydrocitral, 2,6-Dimethylhept-5-enecarboxaldehyde, 3,7-Dimethyloct-6-en-1-al, Citronellal, NSC 46106, Rac-citronellal, Rhodinal, dl-Citronellal, rac-Citronellal, β-Citronellal, (±)-beta-Citronellal
IUPAC Name 3,7-dimethyloct-6-enal
SMILES CC(CCC=C(C)C)CC=O
Specifica
Materiale o nome chimico rac-Citronellal
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3
Peso formulazione 154.1358