Learn More
rac-Clopidogrel Carboxylic Acid Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30367904
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30367904 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30367904 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC58722025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico rac-Clopidogrel Carboxylic Acid Hydrochloride
CAS 1015247-88-7
Formula molecolare C15H15Cl2NO2S
Quantità 25 mg
Sinonimo rac-2-(2-Chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetic Acid Hydrochloride, rac-α-(2-Chlorophenyl)-6,7-dihydro-thieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic Acid Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C15H14ClNO2S.ClH/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(18)19)17-7-5-13-10(9-17)6-8-20-13;/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H,18,19);1H
SMILES ClC(C=CC=C1)=C1C(C(O)=O)N2CCC3=C(C=CS3)C2.Cl
IUPAC Name 2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetic acid;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 344.26
Peso formulazione 343.0201