Learn More
rac-Cotinine-d3 N-Beta-D-Glucuronide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cotinine-d3 N-beta-D-Glucuronide (Mixture of Diastereomers) |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C16H17D3N2O7 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | 1-β-D-Glucopyranuronosyl-3-[1-methyl-5-oxo-2-pyrrolidinyl]pyridinium-d3 Inner Salt, (Cotinine-d3)-N-glucuronide |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H20N2O7/c1-17-9(4-5-10(17)19)8-3-2-6-18(7-8)15-13(22)11(20)12(21)14(25-15)16(23)24/h2-3,6-7,9,11-15,20-22H,4-5H2,1H3/t9?,11-,12-,13+,14-,15+/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | O=C(CC1)N(C([2H])([2H])[2H])C1C2=C[N+]([C@@H]3O[C@H](C([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=CC=C2 |
| IUPAC Name | (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[3-[5-oxo-1-(trideuteriomethyl)pyrrolidin-2-yl]pyridin-1-ium-1-yl]oxane-2-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 355.36 |
| Percent Purity | >95 |