Learn More
rac Desfluoro Citalopram Oxalate, TRC
Codice prodotto. 30136293
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136293 5 mg 5mg
30003545 10 mg 10mg
30009889 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136293 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2899655MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1093072-86-6
Formula molecolare C20 H22 N2 O . C2 H2 O4
Molecular Weight (g/mol) 396.44
Sinonimo 1-(3-Dimethylaminopropyl)-1-(phenyl)-5-phthalan-carbonitrile Oxalate, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1,3-dihydro-1-phenyl-5-isobenzofurancarbonitrile Ethanedioate (1:1)
IUPAC Name 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-phenyl-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile;oxalic acid
SMILES CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccccc3.OC(=O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Desfluoro Citalopram Oxalate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H22N2O.C2H2O4/c1-22(2)12-6-11-20(18-7-4-3-5-8-18)19-10-9-16(14-21)13-17(19)15-23-20;3-1(4)2(5)6/h3-5,7-10,13H,6,11-12,15H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
Peso formulazione 396.1685
Percent Purity >95%