Learn More
rac Desmethyl Citalopram Hydrobromide, TRC
Codice prodotto. 30354769
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30354769 2.5 mg 2.50mg
30364993 25 mg 25mg
30349150 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30354769 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2308702.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1188264-72-3
Formula molecolare C19 H19 F N2 O . Br H
Molecular Weight (g/mol) 391.28
Sinonimo 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-[3-(methylamino)propyl]-, hydrobromide (1:1), (1RS)-1-(4-Fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrobromide, Desmethylcitalopram Hydrobromide, rac Desmethyl Citalopram Hydrobromide
IUPAC Name 1-(4-fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile;hydrobromide
SMILES Br.CNCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Specifica
Materiale o nome chimico rac Desmethyl Citalopram hydrobromide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H19FN2O.BrH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H
Peso formulazione 390.0743
Percent Purity >95%