Learn More
rac Desmethyl Citalopram Hydrobromide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | rac Desmethyl Citalopram hydrobromide |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H19FN2O.BrH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H |
| Peso formulazione | 390.0743 |
| Percent Purity | >95% |