Learn More
rac Didemethyl Citalopram-d6 Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30370956
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30370956 1 mg
30383307 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30370956 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4394771MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1189865-88-0
Formula molecolare C18H12D6ClFN2O
Molecular Weight (g/mol) 338.84
SMILES Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Specifica
Materiale o nome chimico rac Didemethyl Citalopram-d6 Hydrochloride
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H17FN2O.ClH/c19-16-5-3-15(4-6-16)18(8-1-9-20)17-7-2-13(11-21)10-14(17)12-22-18;/h2-7,10H,1,8-9,12,20H2;1H/i1D2,8D2,9D2;