Learn More
rac Dihydro Mebendazole, TRC
Codice prodotto. 30135607
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135607 500 mg 500mg
30004188 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135607 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD449320500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60254-95-7
Formula molecolare C16 H15 N3 O3
Molecular Weight (g/mol) 297.31
Sinonimo Carbamic acid, [5-(hydroxyphenylmethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), R 19167
IUPAC Name methyl N-[5-[hydroxy(phenyl)methyl]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(O)c3ccccc3
Specifica
Materiale o nome chimico Mebendazole-5-hydroxy
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H15N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,14,20H,1H3,(H2,17,18,19,21)
Peso formulazione 297.1113
Percent Purity >95%