Learn More
rac Epinephrine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | DL-Epinephrine |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3 |
| Peso formulazione | 183.0895 |