Learn More
rac erythro-Dihydro Bupropion, TRC
Codice prodotto. 30387941
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30387941 10 mg -
30385176 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30387941 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44865010MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99102-04-2
Formula molecolare C13 H20 Cl N O
Molecular Weight (g/mol) 241.76
Sinonimo Benzenemethanol, 3-chloro-α-[(1R)-1-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl]-, (αS)-rel- (9CI, ACI), Benzenemethanol, 3-chloro-α-[1-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl]-, (R*,S*)- (ZCI), rel-(αS)-3-Chloro-α-[(1R)-1-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl]benzenemethanol (ACI), Erythrohydrobupropion, Erythrohydroxybupropion, rel-(1R,2S)-2-(tert-Butylamino)-1-(3-chlorophenyl)-1-propanol, rac erythro-Dihydro Bupropion, (±)-erythro-Dihydrobupropion
IUPAC Name (1R,2S)-2-(tert-butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-ol
SMILES C[C@H](NC(C)(C)C)[C@H](O)c1cccc(Cl)c1
Tekniske data
Materiale o nome chimico rac erythro-Dihydrobupropion
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H20ClNO/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10/h5-9,12,15-16H,1-4H3/t9-,12-/m0/s1
Peso formulazione 241.1233
Percent Purity >95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.